missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Chloroquine Sulfate Monohydrate, Mikromol™

Produktkod. 30052072
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052072 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30052072 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1868.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Chloroquine Sulfate Monohydrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Chloroquine sulfate
CAS 6823-83-2
Analyt- eller komponentnamn Chloroquine sulfate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C18 H26 Cl N3 . H2 O . H2 O4 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Chloroquine sulfate, N4-(7-chloroquinolin-4-yl)-N1,N1-diethylpentane-1,4-diamine sulfate
InChI formel InChI=1S/C18H26ClN3.H2O4S.H2O/c1-4-22(5-2)12-6-7-14(3)21-17-10-11-20-18-13-15(19)8-9-16(17)18;1-5(2,3)4;/h8-11,13-14H,4-7,12H2,1-3H3,(H,20,21);(H2,1,2,3,4);1H2
LEDER O.CCN(CC)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12.OS(=O)(=O)O
IUPAC-namn 4-N-(7-chloroquinolin-4-yl)-1-N,1-N-diethylpentane-1,4-diamine;sulfuric acid;hydrate
Molekylvikt (g/mol) 435.97
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 435.1595 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.