Läs mer
Chloroquine Sulfate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chloroquine sulfate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H26ClN3.H2O4S.H2O/c1-4-22(5-2)12-6-7-14(3)21-17-10-11-20-18-13-15(19)8-9-16(17)18;1-5(2,3)4;/h8-11,13-14H,4-7,12H2,1-3H3,(H,20,21);(H2,1,2,3,4);1H2 |
| Formel vikt | 435.1595 |
| Procent renhet | >95% |