Läs mer
Chloroquine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chloroquine |
| CAS | 54-05-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C18 H26 Cl N3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | N4-(7-Chloro-4-quinolinyl)-N1,N1-diethyl-1,4-pentanediamine, (±)-Chloroquine, 7-Chloro-4-[[4-(diethylamino)-1-methylbutyl]amino]quinoline, Aralen, Artrichin, Bipiquin, Capquin, Chloraquine, Chlorochin, Chlorolex, loquin, E-Vivax, Hcqs, Maliago, NSC 187208, Nivaquinp, Premoquine, RP 3377, Reumachlor, Ronaquine, Rosq, ST 121, ST 121 (Pharmaceutical), Sequin |
| InChI formel | InChI=1S/C18H26ClN3/c1-4-22(5-2)12-6-7-14(3)21-17-10-11-20-18-13-15(19)8-9-16(17)18/h8-11,13-14H,4-7,12H2,1-3H3,(H,20,21) |
| LEDER | CCN(CC)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12 |
| IUPAC-namn | 4-N-(7-chloroquinolin-4-yl)-1-N,1-N-diethylpentane-1,4-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 319.87 |
| Visa mer |