Läs mer
Chloroquine, TRC
Specifica
Specifica
| Kemiskt namn eller material | Chloroquine |
| CAS | 54-05-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C18 H26 Cl N3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N4-(7-Chloro-4-quinolinyl)-N1,N1-diethyl-1,4-pentanediamine, (±)-Chloroquine, 7-Chloro-4-[[4-(diethylamino)-1-methylbutyl]amino]quinoline, Aralen, Artrichin, Bipiquin, Capquin, Chloraquine, Chlorochin, Chlorolex, loquin, E-Vivax, Hcqs, Maliago, NSC 187208, Nivaquinp, Premoquine, RP 3377, Reumachlor, Ronaquine, Rosq, ST 121, ST 121 (Pharmaceutical), Sequin |
| InChI formel | InChI=1S/C18H26ClN3/c1-4-22(5-2)12-6-7-14(3)21-17-10-11-20-18-13-15(19)8-9-16(17)18/h8-11,13-14H,4-7,12H2,1-3H3,(H,20,21) |
| LEDER | CCN(CC)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12 |
| IUPAC-namn | 4-N-(7-chloroquinolin-4-yl)-1-N,1-N-diethylpentane-1,4-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 319.87 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?