Läs mer
Klorosulfonsyra, 97 %
Produktkod. 10319170 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10319170 100 mL Glasflaska 100ml
10512851 500 mL Glasflaska 500ml
10053740 1 L Glasflaska 1 L
10397853 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10319170 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 304491000
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 7790-94-5 | ClHO3S | 116,515 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7790-94-5
InChI-nyckel XTHPWXDJESJLNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorosulfonic acid, chlorosulfuric acid, sulfuric chlorohydrin, chlorosulphuric acid, chlorosulphonic acid, monochlorosulfuric acid, unii-2o9axl1tj4, sulfonic acid, monochloride, chloridosulfuric acid, hsdb 909
PubChem CID 24638
IUPAC-namn svavelkloridsyra
LEDER OS(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorosulfonic acid
Smältpunkt − 80.0°C
Kokpunkt 151°C to 152°C
Densitet 1.7500g/mL
Förpackning Glasflaska
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 100 mL
Molekylformel HClO3S
Linjär formel ClSO3H
Fysisk form Oljig vätska, rykande i luften
UN-nummer 1754
Fieser 01,140; 02,70; 06,121
Merck Index 15, 2168
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts with water forming sulfuric and hydrochlori. Other solubilities: de,decomposes in acids,decomposes in alcohol,insoluble in cs2
Molekylvikt (g/mol) 116.52
Formel vikt 116.52
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Chlorosulfonic acid
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Precautionary Statement
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.