missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Chlorosulfonyl Acetic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlorosulfonyl Acetic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 55896-93-0 |
| Molekylformel | C4 H7 Cl O4 S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Ethoxycarbonylmethanesulfonyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7ClO4S/c1-2-9-4(6)3-10(5,7)8/h2-3H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)CS(=O)(=O)Cl |
| IUPAC-namn | ethyl 2-chlorosulfonylacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.614 |
| Formel vikt | 185.975 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?