Läs mer
(Klorosulfonyl)bensoesyra, TRC
Produktkod. 30355592
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30355592 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30355592 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3831002.5G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Chlorosulfonyl)benzoic Acid
CAS 10130-89-9
Molekylformel C7H5ClO4S
Kvantitet 2.5 g
Synonym p-(Chlorosulfonyl)benzoic Acid, 4-(Chlorosulfonyl)benzoic Acid, 4-Carboxybenzenesulfonyl Chloride, 4-Carboxyphenylsulfonyl Chloride, NSC 191087, p-(Chlorosulfonyl)benzoic Acid, p-Carboxybenzenesulfonyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C7H5ClO4S/c8-13(11,12)6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
LEDER OC(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl
IUPAC-namn 4-klorosulfonylbensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 220.63
Formel vikt 219.9597