Läs mer
Klorsulfonylisocyanat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10552181 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
50 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
250ml
50ml
5ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10552181 5 mL Glasflaska 5ml
10695022 50 mL Glasflaska 50ml
10337580 250 mL Glasflaska 250ml
10688313 1 L Glasflaska 1 L
11954391 2.5 L Glass bottle 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10552181 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 162040050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1189-71-5 | CClNO3S | 141.53 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Alkyleringsreagens, CX-bindningsbildande reagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1189-71-5
Molekylformel CClNO3S
Molekylvikt (g/mol) 141.53
InChI-nyckel WRJWRGBVPUUDLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorosulfonyl isocyanate, chlorosulfonylisocyanate, sulfuryl chloride isocyanate, n-carbonylsulfamyl chloride, chlorosulphonyl isocyanate, sulfurisocyanatidic chloride, n-chlorosulfonyl isocyanate, chlorosulfonyl imino methanone, csi, sulfurisocyanatidoyl chloride
PubChem CID 70918
IUPAC-namn N-(oxometyliden)sulfamoylklorid
LEDER C(=NS(=O)(=O)Cl)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorosulfonyl isocyanate
Smältpunkt -44.0°C
Färg Vitt
Densitet 1.6260g/mL, 1.626
Kokpunkt 106.0°C
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel ClSO2NCO
Brytningsindex 1.4450 to 1.4490
Kvantitet 5 mL
Fieser 01,117; 02,70; 03,51; 04,90; 05,132; 06,122; 07,65; 08,105; 10,94; 11,125; 12,122; 13,80
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts. Other solubilities: miscible with saturated aliphatic and aromatic,hydrocarbons,miscible with saturated and chlorinated,hydrocarbons
Viskositet 0.996 mPa.s (20°C)
Formel vikt 141.53
Procent renhet 98+%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Granules
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chlorosulfonyl isocyanate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.