missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Chlorosulfuric Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlorosulfuric Acid Methyl Ester |
| CAS | 812-01-1 |
| Molekylformel | C H3 Cl O3 S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Methyl Chlorosulfate, Methyl Chlorosulfonate |
| InChI formel | InChI=1S/CH3ClO3S/c1-5-6(2,3)4/h1H3 |
| LEDER | COS(=O)(=O)Cl |
| IUPAC-namn | chlorosulfonyloxymethane |
| Molekylvikt (g/mol) | 130.55 |
| Formel vikt | 129.9491 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?