missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Chlorosulfuric Acid Methyl Ester, TRC

Produktkod. 30350749
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30350749 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30350749 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3843001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Chlorosulfuric Acid Methyl Ester
CAS 812-01-1
Molekylformel C H3 Cl O3 S
Kvantitet 1 g
Synonym Methyl Chlorosulfate, Methyl Chlorosulfonate
InChI formel InChI=1S/CH3ClO3S/c1-5-6(2,3)4/h1H3
LEDER COS(=O)(=O)Cl
IUPAC-namn chlorosulfonyloxymethane
Molekylvikt (g/mol) 130.55
Formel vikt 129.9491
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.