Läs mer
Klorosulfuron, TRC
Produktkod. 17991265
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17991265 1 g
17922885 250 mg
17954525 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17991265 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3849781G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64902-72-3
Molekylformel C12 H12 Cl N5 O4 S
Molekylvikt (g/mol) 357.77
Synonym 2-Chloro-N-[[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)amino]carbonyl]benzenesulfonamide, Chlorsulfuron, DPX 4189, DPX-W 4189, Glean, Glean 20DF, Glean 75, Glean 75DF, Kartes, Khardin, Kortes, Luhuanglong, N-(2-Chlorophenyl)sulfonyl-N'-(4-methyl-6-methoxy-2-triazinyl)urea, Tuligen, W 4189
IUPAC-namn 1-(2-klorofenyl)sulfonyl-3-(4-metoxi-6-metyl-1,3,5-triazin-2-yl)urea
LEDER COc1nc(C)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2ccccc2Cl)n1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorsulfuron
Analyt- eller komponentnamn Chlorsulfuron
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Frakt skick Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C12H12ClN5O4S/c1-7-14-10(17-12(15-7)22-2)16-11(19)18-23(20,21)9-6-4-3-5-8(9)13/h3-6H,1-2H3,(H2,14,15,16,17,18,19)
Lösningstyp Neat
Industry Type Forensics
Kvantitet 1 g
Formel vikt 357.0299
Procent renhet >95%