Läs mer
Klorotetracyklin, MP Biomedicals™
Produktkod. p-4405529 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
5 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
5g
Produktkod. 11485931
Brand: MP Biomedicals 0219032705
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 64-72-2
Molekylformel C22H24Cl2N2O8
Molekylvikt (g/mol) 515.34
InChI-nyckel QYAPHLRPFNSDNH-CIVPRPTRSA-N
Synonym Aureomycin, Chlorotetracycline hydrochloride
PubChem CID 66577600
IUPAC-namn (4S,4aR,5aS,6S,12aR)-7-klor-4-(dimetylamino)-1,6,10,11,12a-pentahydroxi-6-metyl-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracen-2-karboxamid;hydroklorid
LEDER CC1(C2CC3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C(C=CC(=C41)Cl)O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorotetracycline
Typ Chlorotetracycline
Fysisk form Pulver
Färg Gult
Kvantitet 5 g
Formel vikt 515.3
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chlortetracycline Hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Chlortetracycline Hydrochloride