Läs mer
Klortiazid 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30327636
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30327636 1 ml
1 options
Produktkod. 30327636 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA11510700AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorothiazide
CAS 58-94-6
Analyt- eller komponentnamn Chlorothiazide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H6 Cl N3 O4 S2
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Chlorothiazide, Hydrochlorothiazide Imp. A (EP), 6-Chloro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide, 6-Chloro-7-sulfamoyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 6-Chloro-7-sulfamyl-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, Alurene, Chlorosal, Chlorothiazid, Chlorthiazide, Chlorurit, Chlotride, Clotride, Diuresal, Diuril, Diuril Boluses, Diurilix, Diurite, Diutrid, Flumen, Minzil, NSC 25693, Neo-Dema, Salisan, Salunil, Saluretil, Saluric, Thiazide, Urinex, Warduzide, Yadalan, Hydrochlorothiazide Impurity A
InChI formel InChI=1S/C7H6ClN3O4S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)16(9,12)13)17(14,15)11-3-10-5/h1-3H,(H,10,11)(H2,9,12,13)
LEDER NS(=O)(=O)c1cc2c(cc1Cl)N=CNS2(=O)=O
IUPAC-namn 6-kloro-1,1-dioxo-2H-1λ^{6},2,4-benzotiadiazin-7-sulfonamid
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 295.72
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 294,9488 g/mol