Läs mer
Klortiazid-13C,15N2, TRC
Produktkod. 30133221
Change view
Kvantitet:
0.5 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
0.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30133221 5 mg -
30011624 0.5 mg 0.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30133221 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3800025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1189440-79-6
Molekylformel C613CH6ClN15N2O4S2
Molekylvikt (g/mol) 298.7
Synonym 6-Chloro-7-sulfamyl-1,2,4-benzothiadiazine-1,1-dioxide-13C,15N2, 6-Chloro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide-13C,15N2 1,1-dioxide, Chlorthiazide-13C,15N2;Chlotride-13C,15N2;Diuril-13C,15N2, Saluric-13C,15N2;
IUPAC-namn 6-kloro-4H-benzo[e][1,2,4]tiadiazin-7-sulfonamid-3-13C-2-15N-15N 1,1-dioxid
LEDER ClC1=C(S([15NH2])(=O)=O)C=C2C(N[13CH]=[15N]S2(=O)=O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorothiazide-13C,15N2
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C7H6ClN3O4S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)16(9,12)13)17(14,15)11-3-10-5/h1-3H,(H,10,11)(H2,9,12,13)/i3+1,9+1,11+1
Formel vikt 297.95
Procent renhet >95%