Läs mer
Klortiazid, 98 %
Produktkod. 15703457 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15703457 100 g 100g
15783447 5 g 5g
15793447 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15703457 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 461741000
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 58-94-6 | C7H6ClN3O4S2 | 295,71 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58-94-6
Molekylformel C7H6ClN3O4S2
Molekylvikt (g/mol) 295.71
MDL-nummer MFCD00058576
InChI-nyckel JBMKAUGHUNFTOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorothiazide, diuril, chlorthiazide, chlorothiazid, chlotride, chlortiazid, thiazide, flumen, chlorosal, chlorurit
PubChem CID 2720
ChEBI CHEBI:3640
IUPAC-namn 6-klor-1,1-dioxo-4H-1$l^{6},2,4-bensotiadiazin-7-sulfonamid
LEDER NS(=O)(=O)C1=CC2=C(NC=NS2(=O)=O)C=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorothiazide
Smältpunkt 348,0 °C
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: mycket svagt löslig. Andra lösligheter: fritt löslig i dmso, dmf, svagt löslig i metanol, pyridin, praktiskt taget olöslig i dietyleter, bensen och kloroform
Formel vikt 295.72
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.