Läs mer
Klortiazid, 98 %
Produktkod. 15783447 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15783447 5 g 5g
15793447 25 g 25g
15703457 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15783447 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 461740050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-08-2026
CAS: 58-94-6 | C7H6ClN3O4S2 | 295,71 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58-94-6
Molekylformel C7H6ClN3O4S2
Molekylvikt (g/mol) 295.71
MDL-nummer MFCD00058576
InChI-nyckel JBMKAUGHUNFTOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorothiazide, diuril, chlorthiazide, chlorothiazid, chlotride, chlortiazid, thiazide, flumen, chlorosal, chlorurit
PubChem CID 2720
ChEBI CHEBI:3640
IUPAC-namn 6-klor-1,1-dioxo-4H-1$l^{6},2,4-bensotiadiazin-7-sulfonamid
LEDER NS(=O)(=O)C1=CC2=C(NC=NS2(=O)=O)C=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorothiazide
Smältpunkt 348.0°C
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: very slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in dmso, dmf, slightly soluble in methanol, pyridine, practically insoluble in diethyl ether, benzene, and chloroform
Formel vikt 295.72
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chlorothiazide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Chlorothiazide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.