Läs mer
Klortiazid, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlorothiazide |
| CAS | 58-94-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Chlorothiazide |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C7 H6 Cl N3 O4 S2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Chlorothiazide, Hydrochlorothiazide Imp. A (EP), 6-Chloro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide, 6-Chloro-7-sulfamoyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 6-Chloro-7-sulfamyl-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, Alurene, Chlorosal, Chlorothiazid, Chlorthiazide, Chlorurit, Chlotride, Clotride, Diuresal, Diuril, Diuril Boluses, Diurilix, Diurite, Diutrid, Flumen, Minzil, NSC 25693, Neo-Dema, Salisan, Salunil, Saluretil, Saluric, Thiazide, Urinex, Warduzide, Yadalan, Hydrochlorothiazide Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6ClN3O4S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)16(9,12)13)17(14,15)11-3-10-5/h1-3H,(H,10,11)(H2,9,12,13) |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | NS(=O)(=O)c1cc2c(cc1Cl)N=CNS2(=O)=O |
| Visa mer |