Läs mer
Chlorothiazide, MedChemExpress
Produktkod. 16408186
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16408186 100 mg
1 options
Produktkod. 16408186 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0224
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
MedChemExpress Chlorothiazide is a diuretic and antihypertensive.
Chlorothiazide is a diuretic and antihypertensive.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorothiazide
CAS 58-94-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H6ClN3O4S2
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (338.16 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.27 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=S(C1=C(Cl)C=C(C2=C1)N=CNS2(=O)=O)(N)=O
Molekylvikt (g/mol) 295.72
Formel vikt 295.72
Procent renhet 98.06%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation