Läs mer
Klorotiazid, TRC
Produktkod. 30134301
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30134301 2.5 g 2.5g
17924585 250 mg -
17924815 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134301 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3800002.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58-94-6
Molekylformel C7 H6 Cl N3 O4 S2
Molekylvikt (g/mol) 295.72
Synonym 6-Chloro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide, 6-Chloro-7-sulfamoyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 6-Chloro-7-sulfamyl-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, Alurene, Chlorosal, Chlorothiazid, Chlorothiazide, Chlorthiazide, Chlorurit, Chlotride, Clotride, Diuresal, Diuril, Diuril Boluses, Diurilix, Diurite, Diutrid, Flumen, Minzil, NSC 25693, Neo-Dema, Salisan, Salunil, Saluretil, Saluric, Thiazide, Urinex, Warduzide, Yadalan
IUPAC-namn 6-kloro-1,1-dioxo-2H-1λ^{6},2,4-benzotiadiazin-7-sulfonamid
LEDER NS(=O)(=O)c1cc2c(cc1Cl)N=CNS2(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorothiazide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C7H6ClN3O4S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)16(9,12)13)17(14,15)11-3-10-5/h1-3H,(H,10,11)(H2,9,12,13)
Formel vikt 294.9488
Procent renhet >95%