Läs mer
Chlorotoluron-d6, TRC
Produktkod. 30354664
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
30354664 2.5 mg 2.5mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30354664 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC4216022.5MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorotoluron (N,N-dimethyl) D6
CAS 1219803-48-1
Molekylformel C10 2H6 H7 Cl N2 O
Kvantitet 2.5 mg
Synonym 3-(3-Chloro-4-methylphenyl)-1,1-bis(trideuteriomethyl)urea
InChI formel InChI=1S/C10H13ClN2O/c1-7-4-5-8(6-9(7)11)12-10(14)13(2)3/h4-6H,1-3H3,(H,12,14)/i2D3,3D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])N(C(=O)Nc1ccc(C)c(Cl)c1)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn 3-(3-chloro-4-methylphenyl)-1,1-bis(trideuteriomethyl)urea
Molekylvikt (g/mol) 218.71
Formel vikt 218.1093