Läs mer
Chlorotoluron-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlorotoluron (N,N-dimethyl) D6 |
| CAS | 1219803-48-1 |
| Molekylformel | C10 2H6 H7 Cl N2 O |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 3-(3-Chloro-4-methylphenyl)-1,1-bis(trideuteriomethyl)urea |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13ClN2O/c1-7-4-5-8(6-9(7)11)12-10(14)13(2)3/h4-6H,1-3H3,(H,12,14)/i2D3,3D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N(C(=O)Nc1ccc(C)c(Cl)c1)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 3-(3-chloro-4-methylphenyl)-1,1-bis(trideuteriomethyl)urea |
| Molekylvikt (g/mol) | 218.71 |
| Formel vikt | 218.1093 |