Läs mer
Klorotoluron, TRC
Produktkod. 30137534
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137534 10 g
17951575 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30137534 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC42160010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15545-48-9
Molekylformel C10 H13 Cl N2 O
Molekylvikt (g/mol) 212.68
Synonym Urea, 3-(3-chloro-p-tolyl)-1,1-dimethyl- (6CI,8CI), N'-(3-Chloro-4-methylphenyl)-N,N-dimethylurea, 1,1-Dimethyl-3-(3-chloro-4-methylphenyl)urea, 1-(3-Chloro-4-methyl)-3,3-dimethylurea, 1-(3-Chloro-4-methylphenyl)-3,3-dimethylurea, 3-(3-Chloro-4-methylphenyl)-1,1-dimethylurea, 3-(3-Chloro-p-tolyl)-1,1-dimethylurea, C 2242, CGA 15646, Chlorotoluron, Chlortoluron, Dicuran, Dicuran 500FL, Klortosan, Lentipur, Lentipur 500SC, Lentipur Flo, Lentipur Forte, N,N-Dimethyl-N'-(3-chloro-4-methylphenyl)urea, N-(3-Chloro-4-methylphenyl)-N',N'-dimethylurea, N-(3-Chloro-4-tolyl)-N',N'-dimethylurea, Shvat SC, Syncuran, Syncuran 80DP, Tolurex, Tolurgan
IUPAC-namn 3-(3-klor-4-metylfenyl)-1,1-dimetylurea
LEDER CN(C)C(=O)Nc1ccc(C)c(Cl)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorotoluron
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C10H13ClN2O/c1-7-4-5-8(6-9(7)11)12-10(14)13(2)3/h4-6H,1-3H3,(H,12,14)
Formel vikt 212.0716