Läs mer
Chlorotri-n-butylsilane, 97%
Produktkod. 11312176
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11312176 5 g 5g
11322176 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11312176 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03477.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 995-45-9 | C12H27ClSi | 234.883 g/mol
Klorotri-n-butylsilan är som silyleringsmedel. Det kan reagera med brom-trifluormetan, till produkten tributyl-trifluoromethyl-silan.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Klorotri-n-butylsilan är som silyleringsmedel. Det kan reagera med brom-trifluormetan, till produkten tributyl-trifluoromethyl-silan.
Löslighet Reagerar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 995-45-9
Molekylformel C12H27ClSi
Molekylvikt (g/mol) 234.883
MDL-nummer MFCD00000509
InChI-nyckel JSQJUDVTRRCSRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym silane, tributylchloro, chlorotributylsilane, chlorotri-n-butylsilane, tributyl chloro silane, tri-n-butylchlorosilane, tributylsilyl chloride, tributylchloro-silan, chloro-tri-n-butylsilane
PubChem CID 70448
IUPAC-namn tributyl(klor)silan
LEDER CCCC[Si](CCCC)(CCCC)Cl
Specifikationer
Kokpunkt 93°C to 94°C (4mmHg)
Kemiskt namn eller material Chlorotri-n-butylsilane
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2987
Beilstein 1742537
Flampunkt 104°C (219°F)
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 234.89
Procent renhet 97%
Brytningsindex 1.446
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 0.883
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.