Läs mer
Chlorotriethoxysilane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlorotriethoxysilane |
| CAS | 4667-99-6 |
| Molekylformel | C6H15ClO3Si |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H15ClO3Si/c1-4-8-11(7,9-5-2)10-6-3/h4-6H2,1-3H3 |
| LEDER | CCO[Si](Cl)(OCC)OCC |
| IUPAC-namn | chloro(triethoxy)silane |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.72 |
| Formel vikt | 198.0479 |