Läs mer
Klorotrietylsilan, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11492977
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11492977 50 g 50g
11482977 10 g 10g
11402987 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11492977 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15547.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 994-30-9 | C6H15ClSi | 150.72 g/mol
Klorotrietylsilan används i laboratoriekemikalier. Det används för att bereda silyleringsmedel och fungerar som en katalysator för lewissyra. Det används för att utföra kemiska reaktioner för kiselolja, kiselharts och polysiloxan. Det används också för att utrota mantelmedel och används som skyddsmedel och läderytbehandlingsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Klorotrietylsilan används i laboratoriekemikalier. Det används för att bereda silyleringsmedel och fungerar som en katalysator för lewissyra. Det används för att utföra kemiska reaktioner för kiselolja, kiselharts och polysiloxan. Det används också för att utrota mantelmedel och används som skyddsmedel och läderytbehandlingsmedel.
Löslighet
Löslig i aprotiska organiska lösningsmedel.
Noter
Inkompatibel med baser, starka oxidationsmedel, starka syror, alkoholer, aminer, ammoniak, aldehyder och aceton.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 994-30-9
Molekylformel C6H15ClSi
Molekylvikt (g/mol) 150.72
MDL-nummer MFCD00000507
InChI-nyckel DCFKHNIGBAHNSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylchlorosilane, silane, chlorotriethyl, triethylsilyl chloride, chloro triethyl silane, unii-q1a687m1py, triethyl silyl chloride, triethychlorosilane, chlorotrietylsilane, clsiet3, et3sicl
PubChem CID 13819
IUPAC-namn klor(trietyl)silan
LEDER CC[Si](Cl)(CC)CC
Specifikationer
Kokpunkt 145°C to 147°C
Kemiskt namn eller material Chlorotriethylsilane
Smältpunkt ∼-75°C
Kvantitet 50 g
Linjär formel (CH3CH2)3SiCl
UN-nummer UN2986
Beilstein 1732860
Flampunkt 29°C (84°F)
Löslighetsinformation Soluble in aprotic organic solvents.
Formel vikt 150.73
Procent renhet ≥98%
Odör Pungent
Brytningsindex 1.431
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 0.899
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.