Läs mer
Chlorotriethylsilane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlorotriethylsilane |
| CAS | 994-30-9 |
| Molekylformel | C6H15ClSi |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Triethylchlorosilane, Triethylsilyl Chloride, TES-Cl |
| InChI formel | InChI=1S/C6H15ClSi/c1-4-8(7,5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3 |
| LEDER | CC[Si](Cl)(CC)CC |
| IUPAC-namn | chloro(triethyl)silane |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.72 |
| Formel vikt | 150.0632 |