Läs mer
Chlorotriisopropylsilane, 95%
Produktkod. 10483165 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 10483165
Brand: Thermo Scientific Acros 377351000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13154-24-0 | C9H21ClSi | 192.80 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13154-24-0
Molekylformel C9H21ClSi
Molekylvikt (g/mol) 192.80
MDL-nummer MFCD00009656
InChI-nyckel KQIADDMXRMTWHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triisopropylsilyl chloride, chlorotriisopropylsilane, triisopropylchlorosilane, chlorotris propan-2-yl silane, chloro triisopropyl silane, silane, chlorotris 1-methylethyl, tipscl, triisopropylsilylchloride, triisopropyl chlorosilane, triisopropylchlorosilane, redistilled
PubChem CID 139400
LEDER CC(C)[Si](Cl)(C(C)C)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorotriisopropylsilane
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9020g/mL, 0.902
Kokpunkt 198°C
Flampunkt 63°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [(CH3)2CH]3SiCl
Brytningsindex 1.4520 to 1.454
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts
IUPAC-namn klor-tri(propan-2-yl)silan
Formel vikt 192.81
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chlorotriisopropylsilane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.