Läs mer
Chlorotriisopropylsilane, 97+%
Produktkod. 11493617
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11493617 50 g 50g
11483617 10 g 10g
11403627 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11493617 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17376.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13154-24-0 | C9H21ClSi | 192.80 g/mol
Klorotriisopropylsilan används som ett silyleringsmedel vid neukleotidsyntes. Det används som mellanprodukt vid tillverkning av kemiska substanser såsom läkemedel och i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Klorotriisopropylsilan används som ett silyleringsmedel i neukleotidsyntes. Det används som mellanprodukt vid tillverkning av kemiska substanser såsom läkemedel och i organisk syntes.
Löslighet
Blandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser, alkoholer och aminer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13154-24-0
Molekylformel C9H21ClSi
Molekylvikt (g/mol) 192.80
MDL-nummer MFCD00009656
InChI-nyckel KQIADDMXRMTWHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triisopropylsilyl chloride, chlorotriisopropylsilane, triisopropylchlorosilane, chlorotris propan-2-yl silane, chloro triisopropyl silane, silane, chlorotris 1-methylethyl, tipscl, triisopropylsilylchloride, triisopropyl chlorosilane, triisopropylchlorosilane, redistilled
PubChem CID 139400
IUPAC-namn klor-tri(propan-2-yl)silan
LEDER CC(C)[Si](Cl)(C(C)C)C(C)C
Specifikationer
Kokpunkt 200°C
Kemiskt namn eller material Chlorotriisopropylsilane
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2987
Beilstein 1737446
Flampunkt 62°C (144°F)
Löslighetsinformation Miscible with water.
Formel vikt 192.81
Procent renhet ≥97%
Odör Acrid
Brytningsindex 1.4535
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 0.908
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.