Läs mer
Chlorotrimethyl-d9-silane, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlorotrimethylsilane-d9 |
| CAS | 20395-57-7 |
| Molekylformel | C3 D9 Cl Si |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Chlorotrimethyl-d9-silane, Chlorotri(methyl-d3)silane, chloro-tris(trideuteriomethyl)silane |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H9ClSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3/i1D3,2D3,3D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])[Si](Cl)(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | chloro-tris(trideuteriomethyl)silane |
| Molekylvikt (g/mol) | 117.7 |
| Formel vikt | 117.0727 g/mol |
| Visa mer |