Läs mer
Klorotrimetylsilan, 98 %, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10433575 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Produktkod. Kvantitet Förpackning
10433575 100 mL AcroSeal™ Glasflaska
1 options
Produktkod. 10433575 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 426431000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1027.11 SEK
    922.65 SEK / 100ml
    Save 104.46 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 75-77-4 | C3H9ClSi | 108.64 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Silyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorotrimethylsilane
CAS 75-77-4
Smältpunkt -58,0 °C
Färg Färglös
Densitet 0.8500g/mL, 0.85
Kokpunkt 57,0 °C
Flampunkt −28 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Molekylformel C3H9ClSi
Linjär formel (CH3)3SiCl
Brytningsindex 1,3870 till 1,3890
MDL-nummer MFCD00000502
Kvantitet 100 mL
Merck Index 15, 2180
Synonym trimethylchlorosilane, trimethylsilyl chloride, silane, chlorotrimethyl, trimethyl chlorosilane, monochlorotrimethylsilicon, tmcs, chloro trimethyl silane, silane, trimethylchloro, silicane, chlorotrimethyl, tmscl
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: reagerar. Andra lösligheter: man måste vara försiktig med ketoner, som är lösliga i bensen, eter och perkloretylen
InChI-nyckel IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
LEDER C[Si](C)(C)Cl
IUPAC-namn klor(trimetyl)silan
Molekylvikt (g/mol) 108.64
PubChem CID 6397
ChEBI CHEBI:85069
Viskositet 0,34 mPa (25 °C)
Formel vikt 108.64
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chlorotrimethylsilane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.