Läs mer
Chlorotrimethylsilane, 98%
Produktkod. 10510011 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
250ml
25ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10510011 250 mL Glasflaska 250ml
10214520 25 mL Glasflaska 25ml
10591082 100 mL Glasflaska -
10500011 1 L Glasflaska 1 L
11945791 2.5 L Glass bottle 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10510011 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 110122500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 75-77-4 | C3H9ClSi | 108.64 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Silyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-77-4
Molekylformel C3H9ClSi
Molekylvikt (g/mol) 108.64
MDL-nummer MFCD00000502
InChI-nyckel IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylchlorosilane, trimethylsilyl chloride, silane, chlorotrimethyl, trimethyl chlorosilane, monochlorotrimethylsilicon, tmcs, chloro trimethyl silane, silane, trimethylchloro, silicane, chlorotrimethyl, tmscl
PubChem CID 6397
ChEBI CHEBI:85069
IUPAC-namn klor(trimetyl)silan
LEDER C[Si](C)(C)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorotrimethylsilane
Smältpunkt -58.0°C
Färg Färglös
Densitet 0.8500g/mL, 0.85
Kokpunkt 57.0°C
Flampunkt −28°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)3SiCl
Brytningsindex 1.3870 to 1.3890
Kvantitet 250 mL
Beilstein 04,IV,4007
Fieser 01,1232; 02,435; 03,310; 04,537; 05,709; 06,626; 07,66; 08,107; 09,112; 10,96; 11,127; 12,279; 13,165; 14,88; 15,14; 16,23; 17,79
Merck Index 15,218
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts. Other solubilities: care must be taken with ketones,soluble in benzene,ether and perchloroethylene
Viskositet 0.34 mPa.s (25°C)
Formel vikt 108.64
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chlorotrimethylsilane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/and soap.
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.