Läs mer
Klorotrimetylsilan, 98 %
Produktkod. 11493900
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493900 25 mL 25ml
11400244 100 mL 100ml
11410244 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11493900 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13651.AC
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 75-77-4 | C3H9ClSi | 108,64 g/mol
Klorotrimetylsilan används för att silanisera laboratorieglas, vilket gör ytorna mer lipofila. Det används vid framställning av trimetylsilylhalider, pseudohalider och olika organiska kiselföreningar. Det används också för att framställa hexametyldisilan genom reduktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Klorotrimetylsilan används för att silanisera laboratorieglas, vilket gör ytorna mer lipofila. Det används vid framställning av trimetylsilylhalider, pseudohalider och olika organiska kiselföreningar. Det används också för att framställa hexametyldisilan genom reduktion.
Löslighet
Blandbar med eter, bensen, dietyleter och perkloretylen.
Noter
Inkompatibel med vatten, starka syror, starka oxidationsmedel, starka baser, alkoholer, aldehyder, aminer, ketoner och estrar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-77-4
Molekylformel C3H9ClSi
Molekylvikt (g/mol) 108.64
MDL-nummer MFCD00000502
InChI-nyckel IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylchlorosilane, trimethylsilyl chloride, silane, chlorotrimethyl, trimethyl chlorosilane, monochlorotrimethylsilicon, tmcs, chloro trimethyl silane, silane, trimethylchloro, silicane, chlorotrimethyl, tmscl
PubChem CID 6397
ChEBI CHEBI:85069
IUPAC-namn klor(trimetyl)silan
LEDER C[Si](C)(C)Cl
Specifikationer
Kokpunkt 56 °C till 58 °C
Kemiskt namn eller material Chlorotrimethylsilane
Smältpunkt -58 °C
Kvantitet 25 mL
Flampunkt −27 °C (−16 °F)
Odör Klorliknande
Brytningsindex 1.389
Känslighet Känslig för fukt
Densitet 0.856
Linjär formel (CH3)3SiCl
UN-nummer UN1298
Beilstein 1209232
Löslighetsinformation Blandas med eter, bensen, dietyleter och perkloretylen.
Formel vikt 108.64
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chlorotrimethylsilane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethylchlorosilane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.