Läs mer
Chlorotrimethylsilane, for Gas Chromatography, Fisher Chemical
Produktkod. 10745731 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackning:
Amber glass bottle
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10745731 250 g Amber glass bottle 250g
1 options
Produktkod. 10745731 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer T/3520/50
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 75-77-4
Smältpunkt -58°C
Färg Colorless
Kokpunkt 57°C
Förpackning Amber glass bottle
Molekylformel C3H9ClSi
MDL-nummer 502
Kvantitet 250 g
Synonym trimethylchlorosilane, trimethylsilyl chloride, silane, chlorotrimethyl, trimethyl chlorosilane, monochlorotrimethylsilicon, tmcs, chloro trimethyl silane, silane, trimethylchloro, silicane, chlorotrimethyl, tmscl
InChI-nyckel IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
LEDER C[Si](C)(C)Cl
IUPAC-namn chloro(trimethyl)silane
Molekylvikt (g/mol) 108.64
PubChem CID 6397
ChEBI CHEBI:85069
Formel vikt 108.64g/mol
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chlorotrimethylsilane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.