missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Chlorotrimethylsilane, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -58°C |
| Densitet | 0.86 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 57°C/1013 hPa |
| Molekylformel | (CH3)3SiCl |
| MDL-nummer | MFCD00000502 |
| Kvantitet | 500 mL |
| Synonym | Chlorotrimethylsilane, Trimethylchlorosilane, Trimethylsilyl chloride, TMCS, Chlorotrimethylsilane |
| Molekylvikt (g/mol) | 108.64 |
| Kvalitet | Research |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- CHLOROTRIMETHYLSILANE POUR LA SYNTHESE
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H301+H331-Giftigt vid förtäring eller inandning
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?