Läs mer
Klorotrimetylsilan, TRC
Produktkod. 30349835
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30349835 100 g
1 options
Produktkod. 30349835 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC421755100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorotrimethylsilane
CAS 75-77-4
Molekylformel C3 H9 Cl Si
Kvantitet 100 g
Synonym TMCS, Trimethylchlorosilane
InChI formel InChI=1S/C3H9ClSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
LEDER C[Si](C)(C)Cl
IUPAC-namn Kloro(trimetyl)silan
Molekylvikt (g/mol) 108.64
Formel vikt 108.0162