Läs mer
Klorotrimetylsilan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlorotrimethylsilane |
| CAS | 75-77-4 |
| Molekylformel | C3 H9 Cl Si |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | TMCS, Trimethylchlorosilane |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9ClSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3 |
| LEDER | C[Si](C)(C)Cl |
| IUPAC-namn | Kloro(trimetyl)silan |
| Molekylvikt (g/mol) | 108.64 |
| Formel vikt | 108.0162 |