Läs mer
Klorotripfenylmetan, 98 %
Produktkod. 11439383
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11439383 500 g 500g
11419383 25 g 25g
11429383 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11439383 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11799.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 76-83-5 | C19H15Cl | 278,78 g/mol
Klorotrifenylmetan används som laboratoriekemikalie. Det fungerar som ett skyddande reagens för tioler, alkoholer och aminer. Det används i organisk syntes för att initiera tritylgruppskydd och för att framställa S-trityl-L-cystein (STLC), en hämmare av Eg5 förhindrar mitotisk progression.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Klorotrifenylmetan används som laboratoriekemikalie. Det fungerar som ett skyddande reagens för tioler, alkoholer och aminer. Det används i organisk syntes för att initiera tritylgruppskydd och för att framställa S-trityl-L-cystein (STLC), en hämmare av Eg5 förhindrar mitotisk progression.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslig i kloroform, hexan, bensen, eter, aceton och tetrahydrofuran.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76-83-5
Molekylformel C19H15Cl
Molekylvikt (g/mol) 278.78
MDL-nummer MFCD00000813,MFCD00284810
InChI-nyckel JBWKIWSBJXDJDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym trityl chloride, triphenylmethyl chloride, triphenylchloromethane, chlorotriphenylmethane, chloromethanetriyl tribenzene, triphenylmethylchloride, methane, chlorotriphenyl, triphenyl chloromethane, chlorodiphenylmethyl benzene, benzene, 1,1',1-chloromethylidyne tris
PubChem CID 6456
IUPAC-namn [klor(difenyl)metyl]bensen
LEDER ClC(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorotriphenylmethane
Smältpunkt 110 °C till 114 °C
Kokpunkt 230 °C till 235 °C (20 mmHg)
Linjär formel (C6H5)3CCl
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 397363
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Olöslig i vatten. Löslig i kloroform, hexan, bensen, eter, aceton och tetrahydrofuran.
Formel vikt 278.78
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.