Läs mer
Chlorotriphenylsilane, 96%
Produktkod. p-7021372
Kvantitet:
5 g
25 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
50g
5g
Produktkod. 11420294
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13678.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 76-86-8 | C18H15ClSi | 294.85 g/mol
Klorotrifenylsilan används som ett silyleringsmedel. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Klorotrifenylsilan används som silyleringsmedel. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Reagerar med vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara under torr inert gas. Den är känslig för fukt. Inkompatibel med baser och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76-86-8
Molekylformel C18H15ClSi
Molekylvikt (g/mol) 294.85
MDL-nummer MFCD00000496
InChI-nyckel MNKYQPOFRKPUAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylsilyl chloride, triphenylchlorosilane, silane, chlorotriphenyl, triphenylsilicon chloride, chloro triphenyl silane, triphenylsilylchloride, chloro-tri phenyl silane, benzene, 1,1',1-chlorosilylidyne tris, clsiph3, ph3sicl
PubChem CID 6458
IUPAC-namn klor(trifenyl)silan
LEDER Cl[Si](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kokpunkt 188°C to 189°C (3mmHg)
Kemiskt namn eller material Chlorotriphenylsilane
Smältpunkt 91°C to 96°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 1820487
Flampunkt >200°C (392°F)
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 294.86
Procent renhet 96%
Odör Pungent
Känslighet Moisture sensitive
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chlorotriphenylsilane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Chlorotriphenylsilane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.