Läs mer
Klorotripfenylstannan, TRC
Produktkod. 30361973
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30361973 100 mg
1 options
Produktkod. 30361973 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC422250100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fentin-chloride (Triphenyltin chloride)
CAS 639-58-7
Molekylformel C18 H15 Cl Sn
Kvantitet 100 mg
Synonym Stannane, chlorotriphenyl-, Triphenyltin chloride (6CI), Chlorotriphenylstannane, Aquatin, Brestanol, Chlorotriphenyltin, Fentin chloride, Fentin-chloride, GC 8993, General Chemicals 8993, HOE 2872, LS 4442, NSC 1214, NSC 43675, TPTC, Triphenylchlorostannane, Triphenylchlorotin, Triphenylstannyl chloride, Triphenyltin monochloride, Wenqukexing
InChI formel InChI=1S/3C6H5.ClH.Sn/c3*1-2-4-6-5-3-1;;/h3*1-5H;1H;/q;;;;+1/p-1
LEDER Cl[Sn](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-namn Kloro(triphenyl)stannane
Molekylvikt (g/mol) 385.47
Formel vikt 385.9884