Läs mer
chlorotripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11906681 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11906681
Brand: Thermo Scientific Acros 438640250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Coupling reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 133894-48-1
Molekylformel C12H24ClN3P·F6P
Molekylvikt (g/mol) 421.73
InChI-nyckel BSCYRXJVGSZNKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyclop, chlorotripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, chlorotripyrrolidinophosphonium hexa-fluorophosphate, chlorotri 1-pyrrolidinyl phosphonium hexafluorophosphate, 98+%, pyciop, ref dupl: pyclop, chlorotripyrrolidino, acmc-1c01w, ksc177a1n, chlorotripyrrolidinophosphoniumhexafluorophosphat
PubChem CID 16211753
IUPAC-namn chloro(tripyrrolidin-1-yl)phosphanium;hexafluorophosphate
LEDER C1CCN(C1)[P+](N2CCCC2)(N3CCCC3)Cl.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorotripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate
Smältpunkt 145.0°C to 148.0°C
Färg White to Yellow
Fysisk form Crystalline Powder
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Formel vikt 421.73
Procent renhet 98%
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glass bottle
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chlorotripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.