Läs mer
Klorotris(trifenylfosfin)kobolt(I), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15451618
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15451618 25 g 25g
15431618 1 g 1g
15441618 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15451618 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55395.14
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 26305-75-9 | C54H45ClCoP3 | 881.26 g/mol
Ett stökiometriskt reduktionsmedel som används vid radikaldimerisering av halogenerade organiska molekyler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Ett stökiometriskt reduktionsmedel som används vid radikaldimerisering
av halogenerade organiska molekyler.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anteckningar
Air& Fuktkänslig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26305-75-9
Molekylformel C54H45ClCoP3
Molekylvikt (g/mol) 881.26
MDL-nummer MFCD00015864
InChI-nyckel RHNBOEDTKLKUEB-UHFFFAOYSA-M
Synonym chlorotris triphenylphosphine cobalt i, cobalt i tris triphenylphosphine chloride
PubChem CID 71431130
IUPAC-namn kobolt;trifenylfosfan;klorid
LEDER [Cl-].[Co+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorotris(triphenylphosphine)cobalt(I)
Smältpunkt 135°C to 139°C
Kvantitet 25 g
Känslighet Air and moisture sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 881.26
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.