Läs mer
Kloroxin, TRC
Produktkod. 30004061
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30004061 10 g
17920785 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30004061 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC42413510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 773-76-2
Molekylformel C9 H5 Cl2 N O
Molekylvikt (g/mol) 214.05
Synonym 5,7-Dichloroquinolin-8-ol, Clioquinol Imp. B (EP)
IUPAC-namn 5,7-dikloroquinolin-8-ol
LEDER Oc1c(Cl)cc(Cl)c2cccnc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5,7-Dichloroquinolin-8-ol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C9H5Cl2NO/c10-6-4-7(11)9(13)8-5(6)2-1-3-12-8/h1-4,13H
Formel vikt 212.9748
Procent renhet >95%