Läs mer
Chloroxylenol-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chloroxylenol-d6 |
| CAS | 1407521-66-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C8H3D6ClO |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 4-Chloro-3,5-dimethylphenol-d6, 4-Chloro-3,5-xylenol-d6, 2,6-Dimethyl-4-hydroxy-1-chlorobenzene-d6, 2-Chloro-5-hydroxy-1,3-dimethylbenzene-d6, 2-Chloro-5-hydroxy-m-xylene-d6, 4-Chloro-5,3-dimethylphenol-d6, 4-Chloro-m-xylenol-d6, Benzytol-d6, Camel-d6, Chloroxylenol-d6, Desson-d6, Dettol-d6, Ecotru-d6, Espadol-d6, Finecide C 2000-d6, Hokubarine E 400-d6, Husept Extra-d6, NSC 4971-d6, Nipacide PX-d6, Ottasept-d6, Ottasept Extra-d6, PCMX-d6, Parametaxylenol-d6, RBA 777-d6, p-Chloro-3,5-xylenol-d6, p-Chloro-m-Xylenol-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9ClO/c1-5-3-7(10)4-6(2)8(5)9/h3-4,10H,1-2H3/i1D3,2D3 |
| LEDER | OC1=CC(C([2H])([2H])[2H])=C(Cl)C(C([2H])([2H])[2H])=C1 |
| IUPAC-namn | 4-chloro-3,5-bis(trideuteriomethyl)phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.65 |
| Visa mer |