Läs mer
Chloroxylenol, MedChemExpress
Produktkod. 16491108
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
16491108 5 g
1 options
Produktkod. 16491108 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1414
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Chloroxylenol is a broad spectrum antimicrobial chemical compound used to control bacteria, algae, fungi and virus.
Chloroxylenol is a broad spectrum antimicrobial chemical compound used to control bacteria, algae, fungi and virus.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloroxylenol
Fysisk form Solid
CAS 88-04-0
Färg White
Kvantitet 5 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H9ClO
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
Synonym 4-Chloro-3,5-dimethylphenol PCMX
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (638.53 mM)
LEDER OC1=CC(C)=C(Cl)C(C)=C1
Molekylvikt (g/mol) 156.61
Formel vikt 156.61
Procent renhet 99.12%