Läs mer
Kloroxylenol, TRC
Produktkod. 30360104
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30360104 5 g
1 options
Produktkod. 30360104 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC4279505G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloroxylenol
CAS 88-04-0
Molekylformel C8 H9 Cl O
Kvantitet 5 g
Synonym 3,5-Xylenol, 4-chloro- (6CI,8CI), 4-Chloro-3,5-dimethylphenol, 2,6-Dimethyl-4-hydroxy-1-chlorobenzene, 2-Chloro-5-hydroxy-1,3-dimethylbenzene, 2-Chloro-5-hydroxy-m-xylene, 3,5-Dimethyl-p-chlorophenol, 4-Chloro-3,5-Xylenol, 4-Chloro-5,3-dimethylphenol, 4-Chloro-m-xylenol, Benzytol, Camel, Camel (pesticide), Chloroxylenol, Desson, Dettol, Dettol (biocide), Ecotru, Espadol, Finecide C 2000, Hokubarine E 400, Husept Extra, NSC 4971, Nipacide PX, Nipacide PX-R, Ottasept, Ottasept Extra, PCMX, Parametaxylenol, RBA 777, p-Chloro-3,5-xylenol, p-Chloro-m-Xylenol
InChI formel InChI=1S/C8H9ClO/c1-5-3-7(10)4-6(2)8(5)9/h3-4,10H,1-2H3
LEDER Cc1cc(O)cc(C)c1Cl
IUPAC-namn 4-klor-3,5-dimetylfenol
Molekylvikt (g/mol) 156.61
Formel vikt 156.0342