Läs mer
Chlorphenamine Maleate (Chlorpheniramine Maleate) 1.0 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Beskrivning
Chlorphenamine Maleate (Chlorpheniramine Maleate) 1.0 mg/ml in Methanol (as free base)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nortetrazepam |
| CAS | 10379-11-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Nortetrazepam |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H15 Cl N2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 7-Chloro-5-(cyclohex-1-enyl)-1,3-dihydro-2 H-1,4-benzodiazepin-2-one, Tetrazepam Imp. E (EP), Nortetrazepam, Tetrazepam Impurity E |
| InChI formel | InChI=1 S/C15H15ClN2O/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(17-9-14(19)18-13)10-4-2-1-3-5-10/h4,6-8 H,1-3,5,9H2,(H,18,19) |
| LEDER | Clc1ccc2NC(=O)CN=C(C3=CCCCC3)c2c1 |
| IUPAC-namn | 7-chloro-5-(cyclohexen-1-yl)-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-one |
| Visa mer |