Läs mer
Klorfenesin 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30327585
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30327585 1 ml
1 options
Produktkod. 30327585 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA11553000AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorphenesin
CAS 104-29-0
Analyt- eller komponentnamn Chlorphenesin
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H11 Cl O3
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C9H11ClO3/c10-7-1-3-9(4-2-7)13-6-8(12)5-11/h1-4,8,11-12H,5-6H2
LEDER OCC(O)COc1ccc(Cl)cc1
IUPAC-namn 3-(4-klorofenoxi)propan-1,2-diol
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 202.63
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 202,0397 g/mol