Läs mer
Chlorphenesin Carbamate, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlorphenesin Carbamate |
| CAS | 886-74-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Chlorphenesin Carbamate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H12 Cl N O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Chlorphenesin Carbamate, 1,2-Propanediol, 3-(4-chlorophenoxy)-, 1-carbamate, 1,2-Propanediol, 3-(p-chlorophenoxy)-, 1-carbamate (8CI), Carbamic acid, 3-(p-chlorophenoxy)-2-hydroxypropyl ester (7CI), 3-(4-Chlorophenoxy)-2-hydroxypropyl carbamate, 3-(p-Chlorophenoxy)-2-hydroxypropyl carbamate, 3-[p-Chlorophenoxy]-1,2-propanediol-1-carbamate, Chlorphenesin carbamate, Maolate, NSC 82943, Rhnesicn, Rinlaxer, U 19646, U-19,646 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12ClNO4/c11-7-1-3-9(4-2-7)15-5-8(13)6-16-10(12)14/h1-4,8,13H,5-6H2,(H2,12,14) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | NC(=O)OCC(O)COc1ccc(Cl)cc1 |
| Visa mer |