Läs mer
Chlorphenesin Carbamate, Mikromol™
Produktkod. 17933006
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
17933006 50 mg
1 options
Produktkod. 17933006 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1996.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Chlorphenesin Carbamate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorphenesin Carbamate
CAS 886-74-8
Analyt- eller komponentnamn Chlorphenesin Carbamate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H12 Cl N O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Chlorphenesin Carbamate, 1,2-Propanediol, 3-(4-chlorophenoxy)-, 1-carbamate, 1,2-Propanediol, 3-(p-chlorophenoxy)-, 1-carbamate (8CI), Carbamic acid, 3-(p-chlorophenoxy)-2-hydroxypropyl ester (7CI), 3-(4-Chlorophenoxy)-2-hydroxypropyl carbamate, 3-(p-Chlorophenoxy)-2-hydroxypropyl carbamate, 3-[p-Chlorophenoxy]-1,2-propanediol-1-carbamate, Chlorphenesin carbamate, Maolate, NSC 82943, Rhnesicn, Rinlaxer, U 19646, U-19,646
InChI formel InChI=1S/C10H12ClNO4/c11-7-1-3-9(4-2-7)15-5-8(13)6-16-10(12)14/h1-4,8,13H,5-6H2,(H2,12,14)
LEDER NC(=O)OCC(O)COc1ccc(Cl)cc1
IUPAC-namn [3-(4-chlorophenoxy)-2-hydroxypropyl] carbamate
Molekylvikt (g/mol) 245.66
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 245.0455 g/mol