Läs mer
Chlorpheniramine-d4 Maleate Salt, TRC
Produktkod. 30360900
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30360900 1 mg
30351562 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30360900 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC4243041MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Molekylformel C20H19D4ClN2O4
Molekylvikt (g/mol) 394.89
Synonym 2-[p-Chloro-α-(2-dimethyl-aminoethyl-d4)benzyl]pyridine Maleate Salt, 1-(p-Chlorophenyl)-1-(2-pyridil)-3-dimethylaminopropane-d4 Maleate Salt, Allergisan-d4, Piriton-d4, Teldrin-d4
IUPAC-namn (Z)-but-2-enedioic acid;3-(4-chlorophenyl)-1,1,2,2-tetradeuterio-N,N-dimethyl-3-pyridin-2-ylpropan-1-amine
LEDER ClC(C=C1)=CC=C1C(C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C)C)C2=CC=CC=N2.O=C(O)/C=C\C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorpheniramine-d4 Maleate Salt
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C16H19ClN2.C4H4O4/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/i10D2,12D2;